Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 227,00 R$ 192,95 |
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 384,00 |
25 g | Previsão de envio para HOJEdeCajamar | R$ 1.388,00 |
Sobre este item
R$ 192,95
Preço de tabelaR$ 227,00Poupe 15%form
powder
Quality Segment
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488), DRD2(13489), DRD3(13490), DRD4(13491), DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316), DRD2(24318), DRD3(29238), DRD4(25432), DRD5(25195)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description targeting mouse Drd4 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information - | Gene Information mouse ... DRD4(13491), Drd4(13491) |
| mp 290 °C (dec.) (lit.), 270-272 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?