Documentos Principais
737313
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
232.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
172-177 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
chave InChI
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)