Documentos Principais
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
97%
Sinônimo(s):
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.147,00
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.147,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
247.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.448
densidade
1.153 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)