Documentos Principais
737267
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)chlorophosphine
97%
Sinônimo(s):
Bis(1-adamantyl)phosphinous chloride, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphinous chloride, Diadamantylchlorophosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30ClP
Número CAS:
Peso molecular:
336.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Impurezas
may contain ≤1% CCl4
pf
168-173 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C20H30ClP/c21-22(19-7-13-1-14(8-19)3-15(2-13)9-19)20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18H,1-12H2/t13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-
chave InChI
BVOJCPQWSXCCKU-RWTPHSKKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)