Documentos Principais
736821
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxytriazolo[4,3-a]pyridine, s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
135.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
230-235 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NN=C2C=CC=CN12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
chave InChI
LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Manuel Nieto-Domínguez et al.
Nature communications, 11(1), 4864-4864 (2020-09-27)
The synthesis of customized glycoconjugates constitutes a major goal for biocatalysis. To this end, engineered glycosidases have received great attention and, among them, thioglycoligases have proved useful to connect carbohydrates to non-sugar acceptors. However, hitherto the scope of these biocatalysts