Documentos Principais
736759
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462
densidade
0.992 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4,6H2
chave InChI
CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
58.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)