Documentos Principais
736074
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
95%
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
173.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
98-103 °C
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
chave InChI
ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)