Documentos Principais
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2F2N2
Número CAS:
Peso molecular:
140.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
30-34 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
chave InChI
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)