Documentos Principais
735590
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
Sinônimo(s):
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
183.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
118-123 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
chave InChI
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)