Key Documents
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
Sinônimo(s):
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3IN2
Número CAS:
Peso molecular:
230.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
76-81 °C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
chave InChI
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)