Documentos Principais
734128
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phoshine]gold(I)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18AuClF15P
Número CAS:
Peso molecular:
764.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
222-226 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P.Au.ClH/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33;;/h;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
NPDADBDFEWCWRT-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)