Documentos
734071
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphine oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19OP
Número CAS:
Peso molecular:
162.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
74-82 °C
grupo funcional
phosphine oxide
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
chave InChI
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3