Documentos
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11F2N
Número CAS:
Peso molecular:
135.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.403
densidade
1.054 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
chave InChI
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
70.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
21.1 °C