Documentos Principais
192260
Sigma-Aldrich
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine)
≥98%
Sinônimo(s):
4,4′-(1,3-Propanediyl)bis[1-methyl-piperidine]
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.408,00
R$ 1.408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.408,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H30N2
Número CAS:
Peso molecular:
238.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
215 °C/50 mmHg (lit.)
pf
13 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(CCCC2CCN(C)CC2)CC1
InChI
1S/C15H30N2/c1-16-10-6-14(7-11-16)4-3-5-15-8-12-17(2)13-9-15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
chave InChI
JWOTWWORMYMZCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine) has been used in the synthesis of:
  • di-, tri- and tetracationic monomeric and homodimeric monomethine cyanine dyes for nucleic acid detection[1]
  • structure directing agents containing 4,4′-trimethylenebis(1-methylpiperidine)[2]
  • piperidine-based dicationic ionic liquids[3]
Reactant for synthesis of cyanine dyes for nucleic acid detection
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of hierarchical Beta using piperidine based multi-ammonium surfactants.
Kore RR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(5), 1317-1322 (2013)
Rajkumar Kore et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(51), 14360-14365 (2011-11-25)
Piperidine- and imidazole-based dicatoinic ionic liquids have been developed for the synthesis of zeolite Beta. Hierarchical Beta has a larger surface area and pore volume than conventional Beta. Beta derived from a dicationic ionic liquid exhibited remarkably higher catalytic activity