Documentos Principais
733873
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.957,00
5 MG
R$ 7.233,00
10 MG
R$ 13.200,00
25 MG
R$ 30.961,00
R$ 2.957,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.957,00
5 MG
R$ 7.233,00
10 MG
R$ 13.200,00
25 MG
R$ 30.961,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C5D3H11N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
227.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.957,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
chave InChI
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)