733350
Bis[2-(2-bromoisobutyryloxy)undecyl] disulfide
97%
Sinônimo(s):
11,11′-Dithiobis[1-(2-bromo-2-methylpropionyloxy)undecane], DTBU
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
solubilidade
1.500 at 20 °C
densidade
1.177 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C30H56Br2O4S2/c1-29(2,31)27(33)35-23-19-15-11-7-5-9-13-17-21-25-37-38-26-22-18-14-10-6-8-12-16-20-24-36-28(34)30(3,4)32/h5-26H2,1-4H3
chave InChI
IEGYEGYUHSQEAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.