Documentos Principais
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
Sinônimo(s):
4-Methyl-o-anisidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
31-33 °C
densidade
1.043 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
104 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)