Documentos Principais
732737
Sigma-Aldrich
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide solution
1 M in THF
Sinônimo(s):
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BrMgO2
Peso molecular:
283.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1 M in THF
densidade
1.013 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)