Documentos
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Sinônimo(s):
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
42-46 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3