Documentos Principais
732532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
239.07
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
174-180 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Br)ccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(9(13)5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
chave InChI
WZIZGAUXNYGZML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)