Documentos Principais
732451
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
84-88 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
chave InChI
PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)