270180
3-(Aminomethyl)-PROXYL
Sinônimo(s):
3-(Aminomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
p.e.
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
chave InChI
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used to study molecular diffusion into horse spleen ferritin and has been shown to be an effective nonthiol radioprotector.
Used in pharmacological studies of myeloperoxidase-mediated hypochlorous acid production inhibition
Reactant involved in:
- Reduction reactions with nitroxides
- Synthesis of adenosine methycarboxamides for use as cardioprotectants
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?