277363
4,5-Dichloroimidazole
≥98%
Sinônimo(s):
4,5-Dichloro-1H-imidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
pf
183-185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc[nH]c1Cl
InChI
1S/C3H2Cl2N2/c4-2-3(5)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)
chave InChI
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- phosphinite complexes
- 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3