Key Documents
732281
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-chloropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
129.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
111-116 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
chave InChI
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)