Documentos Principais
732176
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-fluoropyridine
Sinônimo(s):
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5FN2
Número CAS:
Peso molecular:
112.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
85-89 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
chave InChI
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of nonpeptide inhibitors of measles virus entry
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)