Documentos Principais
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6BF3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
193.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
pf
132-137 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
chave InChI
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)