Documentos Principais
687634
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Methylisonicotinic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 753,00
R$ 753,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 753,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 753,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
295-299 °C (D)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-4-6(7(9)10)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)