Documentos
731617
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BF7K
Número CAS:
Peso molecular:
270.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
forma
solid
pf
278-291 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
chave InChI
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3