Documentos Principais
729752
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-4-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 852,00
R$ 852,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 852,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 852,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
288-293 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)