Documentos Principais
702455
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 400,00
R$ 400,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 400,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 400,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
318-322 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Patrick Grailhe et al.
FEBS open bio, 10(10), 2010-2020 (2020-08-19)
Sphingosine-1 phosphate receptor-1 (S1P1 ) activation maintains endothelial barrier integrity, whereas S1P1 desensitization induces peripheral blood lymphopenia. The latter is exploited in the approval and/or late-stage development of receptor-desensitizing agents targeting the S1P1 receptor in multiple sclerosis, such as siponimod
Nikolay T Tzvetkov et al.
European journal of medicinal chemistry, 127, 470-492 (2017-01-21)
The pharmacological and physicochemical analysis of structurally optimized N-alkyl-substituted indazole-5-carboxamides, developed as potential drug and radioligand candidates for the treatment and diagnosis of Parkinson's disease (PD) and other neurological disorders, is reported. Recent efforts have been focused on the development