Documentos Principais
729655
Sigma-Aldrich
Acetylene-13C2 dicarboxylic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Butynedioic acid-13C2
About This Item
Fórmula linear:
HO2C13C13CCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
116.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13C]#[13C]C(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
chave InChI
YTIVTFGABIZHHX-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)