Documentos Principais
729248
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene
95%
Sinônimo(s):
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 2-Bromo-3-thiophenemethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
192.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.610
densidade
1.657 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
chave InChI
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)