Documentos
728993
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propiolate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
65-72 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Oc1ccc2ccccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H8O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h1,3-9H
chave InChI
ANECZRYIRALULR-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3