Documentos Principais
728322
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-5,12-dione dihydrate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
5,12-Dioxocyclam
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N4O2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
Beilstein:
7639409
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
chave InChI
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)