Documentos Principais
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.644,00
R$ 1.644,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.644,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11IN2
Número CAS:
Peso molecular:
250.08
Beilstein:
9511928
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.644,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
98%
Formulário
crystals
Impurezas
<1.0% water
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)