Documentos Principais
727407
Sigma-Aldrich
HDMC
≥95%
Sinônimo(s):
6-HDMCB, N-[(5-Chloro-3-oxido-1H-benzotriazol-1-yl)-4-morpholinylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17ClF6N5O2P
Número CAS:
Peso molecular:
455.72
Beilstein:
11222273
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)