Documentos Principais
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10ClN
Número CAS:
Peso molecular:
155.62
Beilstein:
4230572
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)