Documentos Principais
726788
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenylethanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinônimo(s):
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
2039798
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
≥97.5% (GC)
98%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5%
p.e.
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4