Documentos Principais
725838
Sigma-Aldrich
(±)-1,1,1-Trifluoro-2-butanamine hydrochloride
≥96%
Sinônimo(s):
1-(Trifluoromethyl)propylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
163.57
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96%
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
Formulário
lumps
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H8F3N.ClH/c1-2-3(8)4(5,6)7;/h3H,2,8H2,1H3;1H
chave InChI
BPUMYAARUOVRFP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)