713708
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (R)-NOBIN
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
chave InChI
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3