Documentos Principais
705357
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), Theobromine-(dimethyl-d6)
Selecione um tamanho
2 MG
R$ 2.882,00
5 MG
R$ 6.649,00
R$ 2.882,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 MG
R$ 2.882,00
5 MG
R$ 6.649,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D6H2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.882,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
345 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
chave InChI
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)