Documentos
725447
Sigma-Aldrich
CX23
Umicore, 97%
Sinônimo(s):
Allyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]chloropalladium(II), Allylchloro-[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II), Allylchloro[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-idinylidene]palladium(II), (SIPr)Pd(allyl)Cl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H43ClN2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
573.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
206-210 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)CC=C
InChI
1S/C27H38N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
XTJGKVQARBPTDD-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3