Documentos Principais
725307
Sigma-Aldrich
(S)-2-(1-Chloro-2-methyl-2-propanyl)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
203.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D −69.0°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.491
densidade
1.009 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H18ClNO/c1-7(2)8-5-13-9(12-8)10(3,4)6-11/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1
chave InChI
KKZCAJJMWXCQPL-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)