Documentos Principais
725293
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyrazolecarboxylate
97%
Sinônimo(s):
Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
148-154 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)