Documentos Principais
725285
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)triphenylphosphonium iodide
95%
Sinônimo(s):
NSC 116665
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17I2P
Número CAS:
Peso molecular:
530.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
260-266 °C
grupo funcional
iodo
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[I-].IC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17IP.HI/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NAVMMSRRNOXQMJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Phosphacyclic compounds via oxidative dimerizations
  • Enamides via cross-coupling
  • Cyclopeptide alkaloids for use as antibacterial or cytotoxic agents
  • Terminal alkynes via dehydrohalogenation of aldehydes
Reactant for vinylcyclopropanation / cyclopentenation of strained alkenes using a sequential carborhodation process
Used as an olefination agent in the Lewis acid catalysis of electrocyclization of trienes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)