Documentos Principais
725080
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine borane complex
Sinônimo(s):
(5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane, 5-Ethyl-2-methylpyridine borane, PEMB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14BN
Número CAS:
Peso molecular:
135.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
densidade
0.907 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
chave InChI
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
105 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)