Documentos
723959
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Sinônimo(s):
2-(6-Methyl-2-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methylpyridine-6-boronic acid MIDA ester, 6-Methylpyridine-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13BN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
248.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
264-268 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
chave InChI
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3