Documentos Principais
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.037,00
R$ 2.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.037,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
136.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
chave InChI
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)