723185
1,1,1-Tris(2-bromoisobutyryloxymethyl)ethane
97%
Sinônimo(s):
3f-BiB, Trifunctional initiator
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
54-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C17H27Br3O6/c1-14(2,18)11(21)24-8-17(7,9-25-12(22)15(3,4)19)10-26-13(23)16(5,6)20/h8-10H2,1-7H3
chave InChI
VLRDGSDXAISNJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymerization will occur at three sites creating a three-arm star polymer.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.