Documentos Principais
723061
Sigma-Aldrich
12-Mercaptododecanoic acid NHS ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27NO4S
Peso molecular:
329.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
chave InChI
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)